Learn More
Ácido (S)-2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-5-(dimetilamino)pentanoico, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4391229
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10295894 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10673425 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10430934 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10295894 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08534CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 65671-54-7
Fórmula molecular C12H24N2O4
Peso molecular (g/mol) 260.334
Clave InChI HBCLYVIARHJTTL-VIFPVBQESA-N
Sinónimo s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-dimethylamino pentanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-dimethylamino pentanoic acid, s-2-boc-amino-5-dimethylamino pentanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-dimethylami, n∼2∼-tert-butoxycarbonyl-n∼5∼,n∼5∼-dimethyl-l-ornithine, s-2-tert-butoxycarbonylamino-5-dimethylamino pentanoic acid, l-ornithine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n5,n5-dimethyl, 2s-5-dimethylamino-2-tert-butoxy carbonylamino pentanoic acid
PubChem CID 16105709
Nombre IUPAC ácido (2S)-5-(dimetilamino)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN(C)C)C(=O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-5-(dimethylamino)pentanoic acid
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.33
Porcentaje de pureza 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.