Learn More
(S)-(-)-2-Metilbutilamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046358
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11318945 250 mg 250 miligramos
11308945 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11318945
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14063.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34985-37-0 | C5H13N | 87.166 g/mol
(S)-(-)-2-Methylbutylamine is used as aintermediate in organic synthesis, as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-(-)-2-metilbutilamina se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica y como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes, aire y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34985-37-0
Fórmula molecular C5H13N
Peso molecular (g/mol) 87.166
Número MDL MFCD00064430
Clave InChI VJROPLWGFCORRM-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo s---2-methylbutylamine, s-2-methylbutylamine, unii-d8q8rzf45x, 2s-2-methylbutan-1-amine, s---2-methyl-1-butylamine, d8q8rzf45x, 2s-2-methyl-butan-1-amine, 2-methyl-1-butanamine #, s---1-amino-2-methylbutane hydrochloride
PubChem CID 2724272
Nombre IUPAC (2S)-2-metilbutan-1-amina
SMILES CCC(C)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-2-Methylbutylamine
Punto de ebullición 96°C to 97°C
Temperatura de inflamación 3°C (37°F)
Cantidad 250 mg
Número UN UN2733
Beilstein 1718807
Rotación óptica −5.9° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.16
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-2-Methylbutylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.