Learn More
(S)-2-Difenilfosfina-1-feniletilamina, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455726
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15455726 250 mg 250 miligramos
15496868 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15455726
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60404.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1103533-85-2 | C20H20NP | 305.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1103533-85-2
Fórmula molecular C20H20NP
Peso molecular (g/mol) 305.36
Número MDL MFCD17013989
Clave InChI OTNYDYNCOCRMDG-GNLPSFAGNA-N
Sinónimo s-2-diphenylphosphino-1-phenylethanamine, s-2-diphenylphosphino-1-phenylethylamine, 2s-2-amino-2-phenylethyl diphenylphosphane, alphachiron 1112421a940, s-beta-aminophenethyl diphenylphosphine, s-2-diphenylphosphanyl-1-phenylethan-1-amine, 1s-2-diphenylphosphanyl-1-phenylethan-1-amine, s-2-diphenylphosphino-1-phenylethylamine,min
PubChem CID 70861903
Nombre IUPAC [(2S)-2-amino-2-phenylethyl]diphenylphosphane
SMILES N[C@H](CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Diphenylphosphino-1-phenylethylamine
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.35
Porcentaje de pureza ≥97%