Learn More
(S)-(+)-2-Aminohexano, ChiPros + 99 %, + 99 %
Código de producto. 11344206
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11344206 1 g 1 g
11354206 5 g 5 g
11364206 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11344206
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19305.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El (S)-(+)-2-aminohexano es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (17 g/l a 20 °C)
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible al aire. Almacenar en gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70492-67-0
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.19
Número MDL MFCD00671626
Clave InChI WGBBUURBHXLGFM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-2-aminohexane, 2s-hexan-2-amine, s-2-hexylamine, s-+-2-aminohexane, s-+-2-aminohexane, chipros, ee 99+%, s-2-hexaneamine, pubchem6750, 2s-2-hexanamine, 2-hexanamine, 2s, +-s-2-aminohexane
PubChem CID 6999846
SMILES CCCCC(C)N
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Aminohexane
Punto de fusión <-20°C
Densidad 0.755
Punto de ebullición 116°C
Temperatura de inflamación −3°C (26°F)
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥99 %
Cantidad 1 g
Número UN UN2733
Beilstein 5237601
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (17g/L at 20°C)
Nombre IUPAC (2S)-hexano-2-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Porcentaje de pureza ≥99%