Learn More
(S)-(+)-2-Aminobutano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045266
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
11392417 250 mg 250 miligramos
11372417 1 g 1 g
11382417 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 11392417
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10069.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 513-49-5 | C4H11N | 73.139 g/mol
It is an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio farmacéutico activo.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-49-5
Fórmula molecular C4H11N
Peso molecular (g/mol) 73.139
Número MDL MFCD00064417
Clave InChI BHRZNVHARXXAHW-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo s-+-2-aminobutane, s-+-sec-butylamine, 2s-butan-2-amine, 2-butanamine, 2s, s-2-butylamine, s-sec-butylamine, +-2-butylamine, unii-z192xwh21o, 2-butanamine, s
PubChem CID 6713753
Nombre IUPAC (2S)-butan-2-amina
SMILES CCC(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Aminobutane
Densidad 0.722
pH 12.5
Punto de ebullición 63°C
Temperatura de inflamación −19°C (−2°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.393
Cantidad 250 mg
Número UN UN2733
Beilstein 1718760
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,1544
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Rotación óptica +7.5° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.14
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-2-Aminobutane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: (S)-sec-Butylamine