Learn More
(S)-(+)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolano-4-metanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3736309 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 10421261
Marca: Thermo Scientific Acros 218070050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22323-82-6 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22323-82-6
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00063239
Clave InChI RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-glycerol acetonide, s-+-1,2-isopropylideneglycerol, 4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, s-solketal, 1,2-isopropylidene-sn-glycerol, s-+-2,3-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-, 4s, s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol
PubChem CID 736057
Nombre IUPAC [(4S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]metanol
SMILES CC1(C)OCC(CO)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-methanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 82.0°C to 83.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 80°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4330 to 1.4350
Cantidad 5 g
Beilstein 19,III,647
Índice Merck 10,3236
Gravedad específica 1.07
Condición de rotación específica + 11.00 (20.00°C c=5,CH3OH)
Rotación específica + 11.00
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido