Learn More
Isotiocianato de (S)-(+)-1-ciclohexiletilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15489119
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15489119 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15489119
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20063.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1-Cyclohexylethyl isothiocyanate
CAS 737000-92-9
Densidad 1.004
Fórmula molecular C9H15NS
Índice de refracción 1.5268
Número MDL MFCD05664050
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo s-+-1-cyclohexylethyl isothiocyanate, 1s-1-isothiocyanatoethyl cyclohexane, ksc496q3l, 1s-1-cyclohexylethanisothiocyanate
Clave InChI KMMWHCFHXACMCZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(N=C=S)C1CCCCC1
Nombre IUPAC (1-isotiocianatoetil)ciclohexano
Peso molecular (g/mol) 169.29
PubChem CID 11528418
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.29
Porcentaje de pureza 97%