Learn More
(S)-1,3-Dibencilpiperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15429477
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15429477 250 mg 250 miligramos
15419477 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15429477
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52739.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 204327-96-8
Fórmula molecular C18H22N2
Peso molecular (g/mol) 266.388
Número MDL MFCD03787922
Clave InChI AJNDRRBUHVZNKU-SFHVURJKSA-N
Sinónimo s-1,3-dibenzylpiperazine, 3s-1,3-dibenzylpiperazine, s-n4-benzyl-2-benzylpiperazine, 1-benzyl-3 s-benzylpiperazine, piperazine,1,3-bis phenylmethyl-, 3s
PubChem CID 10825673
Nombre IUPAC (3S)-1,3-dibencilpiperazina
SMILES C1CN(CC(N1)CC2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1,3-Dibenzylpiperazine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.39
Porcentaje de pureza 97%