Learn More
(S)-(-)-1-(1-Naftil)etanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethanol |
| CAS | 15914-84-8 |
| Punto de fusión | 47°C to 49°C |
| Color | Amarillo |
| Fórmula molecular | C12H12O |
| Fórmula lineal | C10H7CH(CH3)OH |
| Número MDL | MFCD00077831 |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 2045009 |
| Sinónimo | s---1-1-naphthyl ethanol, s-1-naphthalen-1-yl-ethanol, s-1-naphthalen-1-yl ethanol, s---1-1-naphtyl ethanol, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-ol, s-1-1-naphthyl ethanol, s---alpha-methyl-1-naphthalenemethanol, 1s-1-naphthalen-1-ylethanol, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanol, s-+-alpha-methyl-1-naphthalenemethanol |
| Mostrar más |