Learn More
Fosfato de hidrógeno (S)-(+)-1,1'-binaftil-2,2'-diil, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058410
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328995 250 mg 250 miligramos
11318995 1 g 1 g
15410837 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11328995 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14137.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 35193-64-7 | C20H13O4P | 348.294 g/mol
Used as a chiral Bronsted acid catalyst in the enantoselective Mannich reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como catalizador de ácido quiral de Bronsted en la reacción enantoselectiva de Manlich.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol (caliente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35193-64-7
Fórmula molecular C20H13O4P
Peso molecular (g/mol) 348.294
Número MDL MFCD00010045
Clave InChI JEHUZVBIUCAMRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, s-+-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, r---1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, r---bnp acid, 11bs-4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide, r---1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, r-4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide, s-+-bnp acid, 4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide
PubChem CID 99589
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C4=C(C=CC5=CC=CC=C54)OP(=O)(O3)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 4787775
Información de solubilidad Soluble in DMSO and methanol (hot).
Rotación óptica +605° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.3
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.