Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de paletas giratorias RZ 6
Código de producto. p-8008760
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
10599595 CEE cada uno
1 options
Código de producto. 10599595
Marca: VACUUBRAND™ 20698150
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estas potentes bombas de paletas giratorias incluyen un diseño especialmente compacto y un peso bajo para bombas de esta capacidad.
  • Es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y de procesos que requieren vacío final bajo a un caudal de gases medio o aumentado.
  • Caudales altos incluso con niveles de vacío que se aproximan al vacío final
  • Alta tolerancia al vapor de agua debido a un eficaz lastre de gas; vacío final muy bueno incluso con lastre de gas
  • Estanqueidad a prueba de vacío en el apagado; no se necesita válvula antirretrosucción externa
  • Gran volumen de aceite: intervalos largos entre cambios de aceite
  • Mantenimiento fácil gracias al diseño telescópico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 1,5 × 10-3 torr (sin lastre de gas), 7,5 × 10-3 torr (con lastre de gas)
Caballos de fuerza 0,3 hp
Incluye Enchufe CEE, válvula de aislamiento VS 16, manual, filtro de vapor de aceite, indicador de vacío Pirani DCP 3000 +VSP3000
Velocidad motor De 150 a 1800 rpm
Certificaciones/conformidad CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 370 x 142 x 207 mm
Modelo RZ 6
Nivel de ruido 50 dB(A)
Tipo de tapón CEE
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 12 °C
Caudal 3,4/4 cfm
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 205,74 mm
Longitud global (métrico) 325,12 mm
Anchura global (métrico) 142,24 mm
Tipo de bomba Bomba de vacío de paletas giratorias
Clasificación de carcasa IP40
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas
Temperatura mín. (imperial) 54 °F
Capacidad de aceite de 0,36 a 0,77 qt.
Aplicaciones Laboratorio
Tipo de aceite Sellada con aceite
N.º de etapas 2
Presión máxima 16 psi
Tensión 230 V