Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de paletas giratorias RZ 2.5
Descripción
Velocidades altas de caudal incluso con niveles de vacío próximos al vacío máximo
Alta tolerancia al vapor de agua gracias a una eficaz válvula de lastre de gas; muy buen vacío máximo incluso con válvula de lastre de gas
Cierre al vacío en el apagado; válvula antirretrosucción externa que no requiere gran volumen de aceite
Intervalos largos entre cambios de aceite y facilidad de mantenimiento gracias al diseño telescópico
Alta tolerancia al vapor de agua gracias a una eficaz válvula de lastre de gas; muy buen vacío máximo incluso con válvula de lastre de gas
Cierre al vacío en el apagado; válvula antirretrosucción externa que no requiere gran volumen de aceite
Intervalos largos entre cambios de aceite y facilidad de mantenimiento gracias al diseño telescópico
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 1,5 × 10-3 torr (sin lastre de gas), 7,5 × 10-3 torr (con lastre de gas) |
| Caballos de fuerza | 0,18 hp |
| Incluye | Enchufe CEE, válvula de aislamiento VS 16, manual, filtro de vapor de aceite |
| Velocidad motor | De 150 a 1800 rpm |
| Certificaciones/conformidad | CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TUV, UL 61010A 61010-1:2012 |
| Requisitos eléctricos | 230 V 50/60 Hz |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 316 x 125 x 190 mm |
| Modelo | RZ 2.5 |
| Nivel de ruido | 43 dBA |
| Tipo de tapón | CEE |
| Mostrar más |