Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de paletas giratorias RZ 2.5
Descripción
Velocidades altas de caudal incluso con niveles de vacío próximos al vacío máximo
Alta tolerancia al vapor de agua gracias a una eficaz válvula de lastre de gas; muy buen vacío máximo incluso con válvula de lastre de gas
Cierre al vacío en el apagado; válvula antirretrosucción externa que no requiere gran volumen de aceite
Intervalos largos entre cambios de aceite y facilidad de mantenimiento gracias al diseño telescópico
Alta tolerancia al vapor de agua gracias a una eficaz válvula de lastre de gas; muy buen vacío máximo incluso con válvula de lastre de gas
Cierre al vacío en el apagado; válvula antirretrosucción externa que no requiere gran volumen de aceite
Intervalos largos entre cambios de aceite y facilidad de mantenimiento gracias al diseño telescópico
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 1,5 × 10-3 torr (sin lastre de gas), 7,5 × 10-3 torr (con lastre de gas) |
| Caballos de fuerza | 0,18 hp |
| Incluye | Enchufe CEE, válvula de aislamiento VS 16, manual, filtro de vapor de aceite |
| Velocidad motor | De 150 a 1800 rpm |
| Certificaciones/conformidad | CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TUV, UL 61010A 61010-1:2012 |
| Requisitos eléctricos | 230 V 50/60 Hz |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 316 x 125 x 190 mm |
| Modelo | RZ 2.5 |
| Nivel de ruido | 43 dBA |
| Tipo de tapón | CEE |
| Mostrar más |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?