Learn More
RYR2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16899244 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad unitSize
16899244 20 μL 20 microlitros
16889244 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16899244 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 197651AP20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody detects a band at ∽250 kDa which has been reported.
Dihydropyridine receptor (DHPR) is a surface membrane protein critical for the excitation-contraction coupling of striated muscle. DHPR and the sarcoplasmic reticulum ryanodine receptor (RyR) are two key components of the intracellular junctions, where depolarization of the surface membrane is converted into the release of Ca2+ from internal stores. The alpha1-subunit of the DHPR contains a cytoplasmic loop which is thought to be involved in the interactions with RyR. Phosphorylation of the DHPR alpha1-subunit is also thought to play a role in the functional interaction of DHPR and RyR. Mutation in DHPR alpha1 results in excitation-contraction uncoupling, leading to muscular dysgenesis, a complete inactivity in developing skeletal muscles. Cells that do not express RyR also lack excitation-contraction coupling and exhibit a severalfold reduction in Ca2+ current density.
Spezifikation
Antígeno RYR2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RYR2
N.º de referencia del gen E9Q401, Q92736
Alias de gen ARVC2, ARVD2, ryanodine receptor 2 (cardiac), ryanodine receptor 2, cardiac, RYR2, VTSIP
Símbolos de los genes RYR2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20191, 6262
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.