missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RYR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16865285 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16865285 20 μL 20 microlitros
16855285 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16865285

Marca: Proteintech 269681AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Ryanodine receptors have been shown to play critical roles in the intracellular Ca2+ signaling occurring during cell activation in muscle cells and non-muscled cells. Ryanodine receptor, ∽500 kDa, can be isolated from a variety of cell types such as lymphocytes, macrophages, granulocytes, fibroblasts, epithelial, endothelial cells, skeletal muscles, cardiac muscle and brain tissues.

Especificaciones

Antígeno RYR1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.47 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica RYR1
N.º de referencia del gen E9PZQ0, P21817
Alias de gen CCO, MHS, MHS1, Ryanodine receptor 1, RYDR, RYR, RYR 1, RYR1, RYR1/2/3, SKRR
Símbolos de los genes RYR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RYR1 Fusion Protein Ag25120
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20190, 6261
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.