Learn More
Emma Safety Footwear Zapato Ryan S3
Descripción
- Resistente al agua
- Las botas de seguridad total: extremadamente seguro y cómodo, 100 % sin metal y resistente al agua.
- El Ryan tiene todo lo que esperaría de unas botas de seguridad; resistente y duradero con comodidad durante todo el día y protección para sus pies en todas las condiciones.
- Estas botas tiene una membrana totalmente impermeable, por lo que no tiene que preocuparse por los pies húmedos. Puede centrarse completamente en hacer el trabajo.
- Las partes reflectantes de las botas garantizan la visibilidad en la oscuridad, y la suela exterior Gripforce proporciona el máximo agarre.
- El aspecto de carbono extremadamente fresco en el lateral de la parte superior le da a las botas un aspecto deportivo.
- Está disponible en 2 anchuras (D y XD).
- Industria
- Industria química
- Industria metalúrgica
- Construcción y tecnología
- Fabricación
- Naturaleza y medio ambiente
- Zapato de seguridad
- Zapatos de seguridad S3 con suela para trabajar en condiciones húmedas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro |
| Material de revestimiento | Membrana antibacteriana/DryShield Hydro-Tec |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 46 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ISO 20345:2011 |
| Ajuste | Extraanchos |
| Waterproof | Sí |
| EN ISO 20345 | S3 |