missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RXFP2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16608724
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16608724 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16608724

Marca: Invitrogen™ PA5102246

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total RXFP2.

The activity of this relaxin receptor is mediated by G proteins leading to stimulation of adenylate cyclase and an increase of cAMP and may also be a receptor for Leydig insulin-like peptide. Expressed in embryonic and adult gonads of males and females, as well in male gubernarculum and in brain. Not detected in kidney, spleen and heart.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RXFP2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica RXFP2
N.º de referencia del gen Q8WXD0, Q91ZZ5
Alias de gen G protein coupled receptor affecting testicular descent; G protein-coupled receptor 106; Gpcr; GPR106; G-protein coupled receptor 106; G-protein coupled receptor affecting testicular descent; GREAT; INSL3 receptor; INSL3R; leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 8; leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 8; Lgr8; LGR8.1; Relaxin family peptide receptor 2; relaxin receptor 2; relaxin/insulin like family peptide receptor 2; relaxin/insulin-like family peptide receptor 2; Rxfp2; RXFPR2
Símbolos de los genes RXFP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human RXFP2(Accession Q8WXD0), corresponding to amino acid residues E121-N171.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 122042, 140498, 363866
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.