missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ RVF Virus (TAN/Dod-002/07) Polyclonal Antibody
Descripción
This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). This antibody has specificity for Rift Valley fever virus (TAN/Dod-002/07) RVFV-L.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RVF Virus (TAN/Dod-002/07) |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Rift Valley fever virus (TAN/Dod-002/07) RVFV-L Protein. |
| Método de purificación | Protein A |
| Cantidad | 100 μL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?