Learn More
IKA™ RV 8 pro V Complete
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17803464 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
17803464 UE cada uno
1 options
Código de producto. 17803464
Marca: IKA™ 0010011411
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The RV 8 pro V Complete package is the complete solution for your rotary evaporator setup.
  • Includes the RV 8 V rotary evaporator, HB digital heating bath, vertical glass condenser set with 1 L receiver and evaporator flask, VACSTAR digital vacuum pump with VC 10 lite vacuum controller, and the RC 2 lite recirculating chiller.
  • All components and connections required for operation are included.
  • The RV 8 is the manual basic model in the family of IKA rotary evaporators, suitable for various industries and applications.
  • The vertical condenser is designed for efficient use of the cooling surface.
  • The VACSTAR digital vacuum pump achieves a minimum vacuum of 2 mbar and is controlled by the VC 10 lite vacuum controller.
  • The RC 2 lite recirculating chiller has a strong 400 watt cooling capacity and is designed for simple cooling tasks down to -10°C.
  • It has a mesh filter made of stainless steel for easy cleaning and uses the environmentally friendly refrigerant R290.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fondo (métrico) 345 mm
Descripción Manual spring lift handling with integrated safety lift-out function
Altura (métrico) 490 mm
Peso (métrico) 76,3 kg
Tensión 100/240 V
Anchura (métrico) 510 mm
Velocidad De 5 a 300 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente hasta 180 °C
Superficie de refrigeración 1600 cm²
Incluye RV 8 V, VC 10 lite, RV 8.3 Stand pole, VACSTAR digital, RC 2 lite, RV 10.5005 Set of hoses, PC 1.3 Cable
Vataje 1954 W
Tipo de condensador Vertical Condenser
Clasificación IP IP20
Capacidad calorífica (métrico) 1300 W
Garantía 2+3 Years Warranty
Tipo Distilling Rotary Evaporator
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón UE