Descripción
- Nuevo baño de calentamiento de 4 l con asas de transporte
- Función de elevación de seguridad integrada en caso de fallo del suministro eléctrico
- Botón de bloqueo para fijar la temperatura del baño de calentamiento
- Mecanismo de bloqueo con indicador que muestra la posición desbloqueada del tubo de vapor
- Mecanismo de sujeción de matraces con función de extracción integrada para facilitar el intercambio de matraces de evaporación
- Elevación manual para una colocación precisa del instrumental de vidrio
- Ángulo de inmersión ajustable
- Diseño ambidiestro para la manipulación manual con una sola mano
- Velocidad que oscila entre 20 y 300 rpm
- La baja tensión del dispositivo (24 V) garantiza la seguridad del usuario
- Compatible con toda la gama de instrumental de vidrio IKA RV 10
Especificaciones
Especificaciones
| Peso (métrico) | 28,3 kg |
| Tensión | 100/240 V |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Velocidad | De 20 a 300 rpm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente hasta 99 °C |
| Superficie de refrigeración | 1500 cm2 |
| Incluye | Unidad motriz, baño de calentamiento HB eco y condensador de hielo seco RV 10.4 |
| Tipo de motor | CC |
| Requisitos eléctricos | Enchufe de la UE |
| Tipo de condensador | Hielo seco, vertical |
| Mostrar más |