Learn More
IKA™ RV 3 pro V, Complete Package
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7250577 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
17883454 UE cada uno
1 options
Código de producto. 17883454
Marca: IKA™ 0010011410
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The RV 3 pro V Complete package is the complete solution for your rotary evaporator setup.
  • It includes RV 3 V rotary evaporator, HB eco heating bath, vertical glass condenser set, VACSTAR digital vacuum pump with VC 10 lite vacuum controller, and RC 2 lite recirculating chiller
  • RV 3 is an entry-level model with specially designed glass guides for efficient condenser usage
  • VACSTAR digital vacuum pump is space-saving and achieves minimum vacuum of 2 mbar, controlled by VC 10 lite vacuum controller for program-controlled operation
  • RC 2 lite recirculating chiller has 400 watt cooling capacity and pressure/suction pump, designed for simple cooling tasks down to -10°C, and uses natural refrigerant R290 for environmental friendliness
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fondo (métrico) 330 mm
Descripción Manual lift handling
Altura (métrico) 530 mm
Peso (métrico) 70.2 kg
Tensión 100/240 V
Anchura (métrico) 440 mm
Velocidad De 20 a 300 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente hasta 99 °C
Superficie de refrigeración 1600 cm²
Incluye RV 3 V, VC 10 lite, VACSTAR digital, VC 10.500 Stand pole, RC 2 lite, RV 10.5005 Set of hoses, PC 1.3 Cable
Vataje 1954 W
Tipo de condensador Vertical Condenser
Clasificación IP IP20
Capacidad calorífica (métrico) 1300 W
Garantía 2+3 Years Warranty
Tipo Distilling Rotary Evaporator
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón UE