Learn More
IKA™ RV 10 digital pro V, Complete Package
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7250575 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17893454
Marca: IKA™ 0010011963
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The RV 10 digital pro V Complete package is the complete solution for your rotary evaporator setup.
  • The package includes the RV 10 digital V rotary evaporator, the HB digital heating bath, a highly efficient vertical glass condenser set, the VACSTAR digital vacuum pump with VC 10 lite vacuum controller, and the RC 2 lite recirculating chiller.
  • All the necessary components and connections for operation are included in the package.
  • The RV 10 digital is a robust and reliable lab companion with fast heat-up times and sophisticated safety features, including an automated lift-out function and adjustable temperature circuits.
  • The VACSTAR digital vacuum pump achieves a minimum vacuum of 2 mbar and is controlled by the supplied VC 10 lite vacuum controller.
  • The RC 2 lite recirculating chiller is compact, easy to clean, and environmentally friendly thanks to the natural refrigerant R290.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fondo (métrico) 440 mm
Descripción Motorized lift with safety-stop function
Altura (métrico) 430 mm
Peso (métrico) 82.3 kg
Tensión 220/240 V
Anchura (métrico) 500 mm
Velocidad De 5 a 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente hasta 180 °C
Superficie de refrigeración 1600 cm²
Incluye RV 10 digital V, VC 10 lite, VACSTAR digital, VC 10.400 Stand, RC 2 lite, RV 10.5005 Set of hoses, PC 1.3 Cable
Vataje 1954 W
Tipo de condensador Vertical Condenser
Clasificación IP IP20
Capacidad calorífica (métrico) 1300 W
Garantía 2+3 Years Warranty
Tipo Distilling Rotary Evaporator
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón UE