Especificaciones
| Tipo | Araña de destilación |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la destilación simultánea en 6 manguitos de destilación |
| Cantidad | 1 Paq. |
| Lateral de la junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Volumen (métrico) | 20 mL |