Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rutenio rojo, ≥ 85 %, puro
Código de producto. p-7077220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15519343
Marca: Thermo Scientific Chemicals 279710010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 11103-72-3 | H24Cl6N14O2Ru3 | 786.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11103-72-3
Fórmula molecular H24Cl6N14O2Ru3
Peso molecular (g/mol) 786.35
Clave InChI JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo 6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride
PubChem CID 16218584
Nombre IUPAC Azano; rutenio(2+); hexacloruro; dihidrato
SMILES N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium Red
Punto de fusión > 500.0°C
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥85%
Fórmula lineal [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Índice Merck 15,8434
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 786.35
Porcentaje de pureza ≥85%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ruthenium Red
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.