Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ruthenium Red |
| Punto de fusión | > 500.0°C |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula lineal | [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6 |
| Índice Merck | 15,8434 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 786.35 |
| Porcentaje de pureza | ≥85% |
| Grado | Pure |
Seguridad y manipulación
- Ruthenium Red
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.