Learn More
Rutenio, solución estándar plasmática, Specpure™, Ru 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388657
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
11388657 50 mL 50 ml
11398657 100 mL 100 ml
11435070 500 mL 500 ml
3 options
Código de producto. 11388657
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035767.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Número MDL MFCD00011207
Specifica
Nombre del producto químico o material Ruthenium plasma standard solution
Nombre de nota Ru 1000μg/mL
Forma física Líquido
Concentración RuCl3 in 20% HCl
Número UN UN1789
Solubilidad Miscible with water
Cantidad 50 mL
Grado Specpure
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.