missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución estándar de plasma de rutenio, Ru 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™

Código de producto. p-4408588
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11398667

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035773.AD

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7440-18-8
Fórmula molecular Ru
Peso molecular (g/mol) 101.07
Número MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Clave InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
Nombre IUPAC rutenio
SMILES [Ru]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ruthenium
Nombre de nota Ru 10, 000μg/mL
Forma física Líquido
Solubilidad Miscible with water
Cantidad 50 mL

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado