Learn More
Óxido de rutenio(IV) hidrato, > 54 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3735330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10276920 1 g Frasco de vidrio 1 g
10582791 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10741994 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10276920
Marca: Thermo Scientific Acros 197430010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32740-79-7 | O2Ru | 133.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32740-79-7
Fórmula molecular O2Ru
Peso molecular (g/mol) 133.07
Número MDL MFCD00149846
Clave InChI WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dioxorrutenio
SMILES O=[Ru]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium(IV) oxide hydrate
Nombre de nota >54% Ru
Color Negro
Forma física Polvo fino
Cantidad 1 g
Fórmula lineal RuO2·xH2O
Fieser 01,984; 14,272; 04,108; 05,161
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.07
Porcentaje de pureza >54% (Ru)
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.