Learn More
Óxido de rutenio(IV), +99,5 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-221826 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10523771 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10647352 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10523771
Marca: Thermo Scientific 218340010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12036-10-1 | O2Ru | 133.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12036-10-1
Fórmula molecular O2Ru
Peso molecular (g/mol) 133.07
Número MDL MFCD00011210
Clave InChI WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
PubChem CID 82848
Nombre IUPAC dioxorrutenio
SMILES O=[Ru]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium(IV) oxide
Nombre de nota 99.5+%
Color Negro
Forma física Polvo fino
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5+%
Fórmula lineal RuO2
Fieser 12,428; 14,272; 15,281
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.07
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 6.97
Densidad 6.9700g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.