Learn More
Nitrosilnitrato de rutenio(III), Ru 31,3 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824912
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11366558 1 g 1 g
11346558 5 g 5 g
11356558 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11366558
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012175.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34513-98-9 | N4O10Ru
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34513-98-9
Fórmula molecular N4O10Ru
Número MDL MFCD00016313
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium(III) nitrosylnitrate
Punto de fusión (decomposition)
Color Rojo a marrón
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo Ru 31.3% min.
Información de solubilidad Miscible with cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.09
Olor Odorless
Aspecto Red-brown crystals