Learn More
Cloruro de nitrosilo de rutenio(III), Ru 42,1 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ruthenium(III) nitrosylchloride |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.44 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ru 42.1% min. |
| Sensibilidad | Hygroscopic |