Learn More
Nitrosilacetato de rutenio(III), Premion™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058894
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335737 1 g 1 g
11325737 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043435.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Ru(NO)(OOCCH3)3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular Ru(NO)(OOCCH3)3
Número MDL MFCD02684507
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium (III) nitrosylacetate
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.18
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion