Learn More
Óxido de cloruro y rutenio(III), amoníaco, Ru 35,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048869
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341848 1 g 1 g
11331848 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011806.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Tinción microscópica
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11103-72-3
Fórmula molecular Cl6H46N14O2Ru3
Peso molecular (g/mol) 790.374
Número MDL MFCD00011479
Clave InChI JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo 6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride
PubChem CID 16218584
Nombre IUPAC Azano; rutenio(2+); hexacloruro; dihidrato
SMILES N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium(III) chloride oxide
Punto de fusión >500°C (decomposition)
Nombre de nota Ammoniated
Color Rojo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Fórmula lineal [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Índice Merck 14,8300
Información de solubilidad Soluble in water and ammonium hydroxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 786.35
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≥34.8% Ruthenium
Olor Odorless
Densidad 3.110 g/mL