Learn More
Cloruro de rutenio(III) hidrato, 35 - 40 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-41454 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10723201 1 g Frasco de vidrio 1 g
10154450 5 g Frasco de vidrio 5 g
10348190 25 g Frasco de vidrio 25 g
13418448 100 g Frasco de vidrio 100 g
4 options
Código de producto. 10723201
Marca: Thermo Scientific Acros 195480010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14898-67-0 | Cl3Ru | 207.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14898-67-0
Fórmula molecular Cl3Ru
Peso molecular (g/mol) 207.42
Número MDL MFCD00149844
Clave InChI YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Ruthenium trichloride
Nombre IUPAC ruthenium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium(III) chloride hydrate
Nombre de nota 35 - 40% Ru
Color Negro a Marrón
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Fórmula lineal RuCl3·xH2O
Fieser 04,421; 08,437; 10,343; 13,268; 14,271; 15,280; 16,292
Índice Merck 14, 8302
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.42
Porcentaje de pureza 35 to 40% Ru
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ruthenium(III) chloride hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.