Learn More
Cloruro de rutenio(III), anhidro, Ru 47,7 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7052314
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442897 2 g 2 g
15452897 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15442897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047182.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10049-08-8
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10049-08-8
Número MDL MFCD00011208
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium(III) chloride
Punto de fusión >500°C (decomposition)
Nombre de nota Anhydrous
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Fórmula lineal RuCl3
Número UN UN3260
Índice Merck 14,8302
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.43
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 47.7% min
Olor Pungent
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.110 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.