Learn More
Cloruro de rutenio(III), 99,9 %, (base de trazas metálicas), anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509792 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10541071 2 g Frasco de vidrio 2 g
10782621 10 g Frasco de vidrio 10 g
15750829 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10541071 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197210020
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10049-08-8 | Cl3Ru | 207.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10049-08-8
Fórmula molecular Cl3Ru
Peso molecular (g/mol) 207.43
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium(III) chloride
Punto de fusión >500.0°C
Color Negro
Forma física Polvo o cristales
Cantidad 2 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 48 to 50% (Ru)
Fórmula lineal RuCl3
Fieser 04,421; 08,437; 10,343; 13,268; 14,271; 15,280; 16,292
Índice Merck 15,8436
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in hot water, slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.43
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ruthenium(III) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.