Learn More
2,4-Pentanedionato de rutenio(III), Ru 24 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408151
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11300729
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010568.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Para hidrogenación
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14284-93-6
Fórmula molecular C15H21O6Ru
Peso molecular (g/mol) 398.40
Número MDL MFCD00000030
Clave InChI RTZYCRSRNSTRGC-LNTINUHCSA-K
Sinónimo ruthenium acetylacetonate, ruthenium iii acetylacetonate, acetylacetone ruthenium iii salt, tris 2,4-pentanedionato ruthenium iii, tris pentane-2,4-dionato-o,o' ruthenium, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-o,o'-, oc-6-11, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-kappao,kappao'-, oc-6-11, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-8ci, z-4-oxopent-2-en-2-olate; ruthenium 3+
PubChem CID 5488829
SMILES [Ru+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium(III) 2, 4-pentanedionate
Punto de fusión 260°C (decomposition)
Nombre de nota Ru 24% min.
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in most organic solvents such as acetone,chlorinated hydrocarbons,alcohols,cyclohexane and benzene. Insoluble in water.
Nombre IUPAC (Z)-4-oxopent-2-en-2-olato;rutenio(3+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.4
Aspecto Red crystals