Learn More
Rutenio sobre carbón activado, 5 % Ru, sin reducir, aprox. 50 % humedad, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-41440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10521261 25 g Frasco de vidrio 25 g
10531261 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10521261 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 195460250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-18-8 , 7440-44-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular Ru
Peso molecular (g/mol) 101.07
Número MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Clave InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
Nombre IUPAC rutenio
SMILES [Ru]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium on activated carbon
Color Negro
Nombre de nota 5% Ruthenium
Densidad 1.02
Cantidad 25 g
Envase Frasco de vidrio
Formulario Polvo
Fieser 01,983; 05,574
Índice Merck 15, 8433
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.07
Porcentaje de pureza 5% (Ru on dry basis)(typically)