Learn More
Bollé Safety Rush+ Small Platinum™ Clear Safety Glasses
Código de producto. 15570984
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 15570984
Marca: Bollé Safety RUSHPSPSIP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Designed for narrower faces making them appropriate for students or young adults. Bollé Safety RUSH+ SMALL Safety Glasses are lightweight for prolonged use and offer an ultra-sporty design.
  • Perfectly suited to narrower faces, including young adults and students
  • Upper protection
  • Co-injected, ultra-flex bi-colour temples
  • Panoramic field of view
  • Non-slip adjustable bridge
  • Low energy impact protection
  • Lightweight at only 26g for prolonged use
  • Anti-scratch and anti-fog Platinum™ coated clear polycarbonate lenses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166 FT CE European standard: guaranteed minimum resistance of the protective eyewear against everyday risks including dropping the protective eyewear onto the ground, ageing by light exposure, exposure to heat or corrosion etc.
Tipo de lente 2.2 mm, Curve 9
Anchura (métrico) 142 mm
Revestimiento de lente Anti-fog, Scratch-resistant
Descripción RUSH+ Small Safety Glasses
Tinción de lente Transparente
Para utilizar con (aplicación) Suitable for continuous work, resistant to fogging, fine particles and high speed particles at high temperatures, resistant to most aggressive chemicals
Color de marco Rosa/blanco
Incluye Puente ajustable antideslizante
N.° por paquete 10/Pk.
Peso (métrico) 26 g
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato, TPR
Frame Type Envolventes