Learn More
Invitrogen™ Runimotamab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
Código de producto. 30132048
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30132048 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30132048
Marca: Invitrogen™ MA554985
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Compatible with Direct ELISA.
Runimotamab is a bispecific antibody that targets both CD20 on B cells and CD3 on T cells, facilitating T cell-mediated cytotoxicity against B cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Runimotamab Humanized
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
Alias de gen BTRC-4017A; HER2/CD3 TDB; RG-6194; RO-7227780
Especie del huésped Human
Inmunógeno Recombinant Human CD340/ERBB2/HER2 and CD3E.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ