Learn More
Brady™ Candados de seguridad diferentes con llave
Descripción
- El cilindro único está aislado para proteger a los trabajadores de los golpes cuando la llave está insertada
- Mecanizado de precisión de seis pines para cortes de llave más exclusivos y mejor resistencia a la manipulación
- La muesca reservada y paracéntrica proporciona una seguridad óptima
- El diseño especial prohíbe que la llave se suelte hasta el grillete del candado está cerrado
- Las cerraduras son compactas y ligeras y resisten los impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión
- El cuerpo no conductor y antichispazos cuenta con un diseño acanalado para facilitar el agarre y el manejo
- Se suministra una llave con cada cerradura
- Retención de la llave: la llave no se liberará hasta que el grillete del candado esté bien cerrado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Candados de seguridad |
| Alternate Part Number | 51339 |
| Color | Rojo |
| Material | Nailon reforzado |
| Descripción | Candados de seguridad: estándar |
| Diámetro de la argolla (métrico) | 6,5 mm |
| Dimensiones (L x An) | 38,50 x 86,50 mm |
| Altura (métrico) | 38 mm |
| Altura de la argolla (métrico) | 38,00 mm |
| Material (Shackle) | Acero endurecido |
| Mostrar más |