Learn More
uvex Guantes de protección frente a productos químicos Rubiflex S XG35B
Código de producto. p-9618004 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
10
Tamaño de la unidad:
10 pares
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17290441 7 10 pares
15337112 10 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17290441 Proveedor uvex N.º de proveedor 6055707
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de protección frente a productos químicos NBR ligeros y de tejido elástico de punto cuentan con la tecnología Xtra Grip para un mejor agarre en zonas húmedas o aceitosas.
  • Guantes de protección frente a productos químicos NBR ligeros y de tejido elástico de punto con revestimiento XG Grip
  • La tecnología Xtra Grip proporciona un agarre seguro en zonas húmedas y aceitosas
  • El material de soporte de interlock de algodón garantiza un alto nivel de comodidad para el usuario
  • La construcción multicapa proporciona resistencia a la abrasión mecánica
  • Resistente a la grasa, a los aceites minerales y a una amplia variedad de productos químicos
  • Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Norma 100 OEKO-TEX™
Aplicaciones Laboratorio
Coating Material NBR
Color Azul, Negro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Tamaño 7
Norma EN388 3121X
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKNOPT
Para utilizar con (aplicación) Automoción, manipulación de productos químicos, tareas de laboratorio, mantenimiento y manipulación de metales
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Algodón
Serie Rubiflex S XG35B
Longitud del puño (métrico) 35 cm