Descripción
- Guantes de protección frente a productos químicos NBR largos de material portador interlock de algodón reforzado
- El revestimiento de NBR proporciona resistencia a la abrasión mecánica
- El material de soporte interlock de algodón de alta calidad aumenta la comodidad del usuario
- Los guantes son resistentes a una amplia variedad de productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes
- Ajuste ergonómico con destreza e instinto mejorados
- Ideal para aplicaciones en la industria química, trabajos de construcción de alcantarillado y limpieza de ciudades
Specifications
Specifications
| Coating Material | NBR |
| Color | Verde |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Tamaño | 9 |
| Grosor (métrico) | 0,50 mm |
| EN ISO 374-1 | Tipo A |
| EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | JKNOPT |
| Show More |