Descripción
- Guantes de seguridad con revestimiento NBR y material de soporte de interlock de algodón reforzado
- El revestimiento reforzado y grueso proporciona aislamiento térmico
- Resistente a una gran variedad de productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes
- Adecuado para aplicaciones que requieren protección contra productos químicos y diversos riesgos mecánicos
- Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Laboratorio |
| Coating Material | NBR |
| Color | Verde |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Tamaño | 8 |
| Norma EN388 | 2121X |
| EN ISO 374-1 | Tipo A |
| EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | JKNOPT |
| Mostrar más |
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?