Descripción
- Guantes de seguridad con revestimiento NBR y material de soporte de interlock de algodón reforzado
- El revestimiento reforzado y grueso proporciona aislamiento térmico
- Resistente a una gran variedad de productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes
- Adecuado para aplicaciones que requieren protección contra productos químicos y diversos riesgos mecánicos
- Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Laboratorio |
| Coating Material | NBR |
| Color | Verde |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Tamaño | 9 |
| Norma EN388 | 2121X |
| EN ISO 374-1 | Tipo A |
| EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | JKNOPT |
| Mostrar más |