Descripción
- Guantes de protección frente a productos químicos NBR de tejido elástico de punto y muy ligeros
- Totalmente recubiertos con revestimiento NBR, de aproximadamente 0,40 mm de grosor
- El material de soporte de interlock de algodón de alta calidad aumenta la comodidad del usuario
- Resistente a la grasa, a los aceites minerales y a una amplia variedad de productos químicos
- Agarre mejorado en zonas húmedas o húmedas
- Aptos para pantallas táctiles y procesamiento de alimentos
- Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Norma 100 OEKO-TEX™ |
| Aplicaciones | Laboratorio |
| Coating Material | NBR |
| Color | Azul |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Tamaño | 7 |
| Norma EN388 | 2111X |
| EN ISO 374-1 | Tipo A |
| Mostrar más |