Descripción
- Guantes protectores con manopla corta o larga
- Para grasas, aceites minerales, disolventes y multitud de ácidos y álcalis
- De caucho de nitrilo
- Muy flexible, suave al tacto
- Gran resistencia a la abrasión y a los cortes
- Cómodo interior de tejido entrelazado de algodón
- De acuerdo con la norma EN 374
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 374 |
| Color | Verde |
| Material | Caucho de nitrilo |
| Tipo de producto | Guantes protectores |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de grasas, aceites minerales, disolventes, muchos ácidos y álcalis |
| Estilo de puño de los guantes | Manopla corta |
| Revestimiento | Algodón |
| Resistente a | Abrasión y cortes |
| Longitud (métrico) | 37 cm |