Learn More
Buerkle™ Guantes protectores Rubiflex
Código de producto. 11971641 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
37 cm
60 cm
Estilo de puño de los guantes:
Manopla corta
Manopla larga
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Longitud (métrico) Estilo de puño de los guantes unitSize
11971641 60 cm Manopla larga 1 par
15398076 37 cm Manopla corta 1 par
2 options
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Código de producto. 11971641
Marca: Buerkle™ 25070003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
De caña corta o larga. Trabajo seguro con grasas, aceites minerales, disolventes y muchos ácidos y lejías.
  • Guantes protectores con manopla corta o larga
  • Para grasas, aceites minerales, disolventes y multitud de ácidos y álcalis
  • De caucho de nitrilo
  • Muy flexible, suave al tacto
  • Gran resistencia a la abrasión y a los cortes
  • Cómodo interior de tejido entrelazado de algodón
  • De acuerdo con la norma EN 374
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 374, CE
Coating Material NBR
Color Verde
Acabado exterior NBR
Material Caucho de nitrilo
Tipo de producto Guantes protectores
Estilo de dedo 5 dedos
Para utilizar con (aplicación) Trabajo seguro con grasas, aceites minerales, disolventes y multitud de ácidos y álcalis
Estilo de puño de los guantes Manopla larga
Cantidad Par
Longitud (métrico) 60 cm