Learn More
uvex Guantes de protección frente a productos químicos Rubiflex NB60SZ
Código de producto. p-7230512 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
10 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17200411 9 10 pares
17290242 10 10 pares
17210411 11 1 par
3 options
Código de producto. 17200411
Marca: uvex 6018060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Revestimiento NBR reforzado con material de soporte de interlock de algodón para aplicaciones que requieren protección contra riesgos químicos y mecánicos. El elástico presente en el mango del guante proporciona una protección adicional al evitar que se produzcan riesgos al entrar en el guante.
  • Guante de protección frente a productos químicos de longitud extendida con revestimiento de interlock de algodón reforzado
  • El revestimiento de algodón ayuda a absorber el vapor de agua
  • Collar elástico adicional en el extremo del guante
  • Resistente a muchos productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes
  • Apto para aplicaciones que requieren protección contra riesgos químicos y mecánicos (por ejemplo, calor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del manguito Elástico
Aplicaciones Laboratorio
Coating Material NBR
Color Verde
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Tamaño 9
Norma EN388 2121X
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKOPT
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de productos químicos, construcción de drenaje y limpieza municipal
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Algodón
Serie Rubiflex NB60SZ
Longitud (métrico) 60 cm