Descripción
- Guantes de seguridad con revestimiento NBR y forro de algodón entrelazado
- Los guantes son resistentes y duraderos además de flexibles
- Ideal para trabajos complejos en entornos húmedos, aceitosos o grasientos
- Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Norma 100 OEKO-TEX™ |
| Aplicaciones | Laboratorio |
| Coating Material | NBR |
| Color | Naranja |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Tamaño | 10 |
| Norma EN388 | 3111X |
| Para utilizar con (aplicación) | Inspección, mantenimiento, procesamiento de metales, pintura y reparaciones |
| Mostrar más |